Learn More
Buerkle™ Embouts de tube avec écrou borgne
Embout de tuyau avec écrou borgne et filetage interne.
Marque: Buerkle™ 8546-3420
3.84 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En PP
- Joint d’EPDM
Spécification
Denrées alimentaires de lUE | |
Buse de 20 mm | |
Polypropylène | |
3/4 in. | |
Écrou à bouchon |
Buse de tube | |
Autoclavable | |
20/taille | |
13 mm | |
EPDM |