Learn More
TSC22D2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | TSC22D2 |
---|---|
Concentration | 0.39 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16843995
|
Proteintech
25418-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16833995
|
Proteintech
25418-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
TSC22D2 belongs to the TSC-22/Dip/Bun family and the function remains unknown.Spécification
TSC22D2 | |
Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
O75157 | |
9819 | |
TSC22D2 Fusion Protein Ag22294 | |
Primary | |
-20°C | |
TSC22D2 |
0.39 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA0669, TILZ4, TILZ4a, TILZ4b, TILZ4c, TSC22 domain family protein 2, TSC22 domain family, member 2, TSC22D2 | |
TSC22D2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |