Learn More
Tétrafluoroborate de tropylium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
172.00€ - 1578.00€
Identifiants chimiques
CAS | 27081-10-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H7BF4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 177.94 |
Numéro MDL | MFCD00013402 |
Clé InChI | SQVQHTIKOZVGLR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tropylium tetrafluoroborate, cycloheptatrienyl tetrafluoroborate, cyclohepta-1,3,5-triene tetrafluoroborate, cycloheptatrienylium, tetrafluoroborate 1-, tropylium tetrafluoroborate 1-, cycloheptatrienylium, tetrafluoroborate 1-1:1, cyclohepta-2,4,6-trienylium tetrafluoroborat, tropylium tetrafluoroborate, purum t |
CID PubChem | 152926 |
Nom IUPAC | Cyclohepta-1,3,5-triène ; tétrafluoroborate |
SMILES | F[B-](F)(F)F.[CH+]1C=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11427946
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14045.06 |
5 g |
172.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11437946
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14045.14 |
25 g |
567.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11447946
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14045.22 |
100 g |
1578.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Reactant or reagent involved in Retro-Buchner reactions for synthesis of arylcyclopropanes, α-Cyanation of imines, electrochemical redox transformations, oxidative C-H activation of aliphatic aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsRéactant ou réactif impliqué dans les réactions de rétro-Büchner pour la synthèse d’arylcyclopropanes, l’αcyanation d’imines, transformations électrochimiques par redox, activation C-H des aldéhydes aliphatiques par oxydation.
Solubilité
Soluble dans le méthanol chaud.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. À conserver à l’écart des oxydants, des bases fortes, de l’eau / de l’humidité.
Identifiants chimiques
27081-10-3 | |
177.94 | |
SQVQHTIKOZVGLR-UHFFFAOYSA-N | |
152926 | |
F[B-](F)(F)F.[CH+]1C=CC=CC=C1 |
C7H7BF4 | |
MFCD00013402 | |
tropylium tetrafluoroborate, cycloheptatrienyl tetrafluoroborate, cyclohepta-1,3,5-triene tetrafluoroborate, cycloheptatrienylium, tetrafluoroborate 1-, tropylium tetrafluoroborate 1-, cycloheptatrienylium, tetrafluoroborate 1-1:1, cyclohepta-2,4,6-trienylium tetrafluoroborat, tropylium tetrafluoroborate, purum t | |
Cyclohepta-1,3,5-triène ; tétrafluoroborate |
Spécification
Tropylium tetrafluoroborate | |
∼240°C (decomposition) | |
MFCD00013402 | |
3574512 | |
tropylium tetrafluoroborate, cycloheptatrienyl tetrafluoroborate, cyclohepta-1,3,5-triene tetrafluoroborate, cycloheptatrienylium, tetrafluoroborate 1-, tropylium tetrafluoroborate 1-, cycloheptatrienylium, tetrafluoroborate 1-1:1, cyclohepta-2,4,6-trienylium tetrafluoroborat, tropylium tetrafluoroborate, purum t | |
SQVQHTIKOZVGLR-UHFFFAOYSA-N | |
Cyclohepta-1,3,5-triène ; tétrafluoroborate | |
152926 | |
97% |
27081-10-3 | |
C7H7BF4 | |
UN1759 | |
Moisture sensitive | |
Soluble in hot methanol. | |
F[B-](F)(F)F.[CH+]1C=CC=CC=C1 | |
177.94 | |
177.94 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 248-214-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only