Learn More
Tétrafluoroborate de tropylium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11437946
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Reactant or reagent involved in Retro-Buchner reactions for synthesis of arylcyclopropanes, α-Cyanation of imines, electrochemical redox transformations, oxidative C-H activation of aliphatic aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactant ou réactif impliqué dans les réactions de rétro-Büchner pour la synthèse d’arylcyclopropanes, l’αcyanation d’imines, transformations électrochimiques par redox, activation C-H des aldéhydes aliphatiques par oxydation.
Solubilité
Soluble dans le méthanol chaud.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. À conserver à l’écart des oxydants, des bases fortes, de l’eau / de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27081-10-3
Formule moléculaire C7H7BF4
Poids moléculaire (g/mol) 177.94
Numéro MDL MFCD00013402
Clé InChI SQVQHTIKOZVGLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tropylium tetrafluoroborate, cycloheptatrienyl tetrafluoroborate, cyclohepta-1,3,5-triene tetrafluoroborate, cycloheptatrienylium, tetrafluoroborate 1-, tropylium tetrafluoroborate 1-, cycloheptatrienylium, tetrafluoroborate 1-1:1, cyclohepta-2,4,6-trienylium tetrafluoroborat, tropylium tetrafluoroborate, purum t
CID PubChem 152926
Nom IUPAC cyclohepta-2,4,6-trien-1-ylium; tetrafluoroboranuide
SMILES F[B-](F)(F)F.[CH+]1C=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tropylium tetrafluoroborate
Point de fusion ∼240°C (decomposition)
Quantité 25 g
Numéro UN UN1759
Beilstein 3574512
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in hot methanol.
Poids de la formule 177.94
Pourcentage de pureté 97%