Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tropaeoline O, pure
65.73€ - 184.92€
Identifiants chimiques
CAS | 547-57-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H10N2NaO5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 317.271 |
Numéro MDL | MFCD00007499 |
Clé InChI | YOGUPPQYRWYKGT-IRIIKGHASA-N |
Synonyme | Acid orange 6, C.I. 14270, 4-(2, 4-Dihydroxyphenylazo)benzenesulfonic acid, sodium salt |
CID PubChem | 87071197 |
Nom IUPAC | Acide 4-[(2Z)-2-(2-hydroxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)hydrazinyl]benzènesulfonic ; sodium |
SMILES | C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C=C2O)S(=O)(=O)O.[Na] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10236250
|
Thermo Scientific Chemicals
190180250 |
25 g | Flacon en verre |
65.73€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10688434
|
Thermo Scientific Chemicals
190181000 |
100 g | Flacon en verre |
184.92€
100g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurIdentifiants chimiques
547-57-9 | |
317.271 | |
YOGUPPQYRWYKGT-IRIIKGHASA-N | |
87071197 | |
C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C=C2O)S(=O)(=O)O.[Na] |
C12H10N2NaO5S | |
MFCD00007499 | |
Acid orange 6, C.I. 14270, 4-(2, 4-Dihydroxyphenylazo)benzenesulfonic acid, sodium salt | |
Acide 4-[(2Z)-2-(2-hydroxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)hydrazinyl]benzènesulfonic ; sodium |
Spécification
Tropaeolin O | |
C12H10N2NaO5S | |
16, 275 | |
Acid orange 6, C.I. 14270, 4-(2, 4-Dihydroxyphenylazo)benzenesulfonic acid, sodium salt | |
YOGUPPQYRWYKGT-IRIIKGHASA-N | |
C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C=C2O)S(=O)(=O)O.[Na] | |
317.271 | |
316.26 | |
from pH 11.1 (yellow) to pH 12.7 (orange) | |
Poudre |
547-57-9 | |
MFCD00007499 | |
15, 9954 | |
Solubility in water: Soluble. Other solubilities: Soluble in alcohol | |
Authentique | |
Acide 4-[(2Z)-2-(2-hydroxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)hydrazinyl]benzènesulfonic ; sodium | |
87071197 | |
Extra pur | |
Marron à roux |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-924-8
missing translation for 'rtecsNumber' : DB6145180
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only