Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tropaeoline O, pure
Code produit. 10688434
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 547-57-9
Formule moléculaire C12H10N2NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 317.271
Numéro MDL MFCD00007499
Clé InChI YOGUPPQYRWYKGT-IRIIKGHASA-N
Synonyme Acid orange 6, C.I. 14270, 4-(2, 4-Dihydroxyphenylazo)benzenesulfonic acid, sodium salt
CID PubChem 87071197
Nom IUPAC Acide 4-[(2Z)-2-(2-hydroxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)hydrazinyl]benzènesulfonic ; sodium
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C=C2O)S(=O)(=O)O.[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tropaeolin O
Beilstein 16, 275
Merck Index 15, 9954
Informations sur la solubilité Solubility in water: Soluble. Other solubilities: Soluble in alcohol
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 316.26
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Intervalle de transition visuelle from pH 11.1 (yellow) to pH 12.7 (orange)
Couleur Marron à roux
Quantité 100 g
Forme physique Poudre