Learn More
Tris(triméthylsiloxy)silane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
34.80€ - 435.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1873-77-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H28Si4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 248.66 |
Numéro MDL | MFCD00077893 |
Clé InChI | SQMFULTZZQBFBM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tris trimethylsilyl silane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane, tris trimethylsilyl silicon, ttmss, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl-trisilane, hypersilyl, tris trimethylsilyl silyl radical, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane #, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilan-2-yl |
Nom IUPAC | 1,1,1,3,3,3-hexaméthyl-2-(triméthylsilyl)trisilane |
SMILES | C[Si](C)(C)[SiH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11400627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22457.03 |
1 g |
34.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11410627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22457.06 |
5 g |
115.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11420627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22457.14 |
25 g |
435.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tris(trimethylsilyl)silane is used in hydrosilylations of carbonyls, radical reactions, reductions of acid chlorides, and carbon-halogen bonds. It acts a mediator of radical reactions and considered to be a nontoxic substitute for tri-n-butylstannane in radical reactions. It forms complexes with transition metals and main group elements. Further, it is utilized in carbon-carbon bond forming reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe tris(triméthylsilyl)silane est utilisé dans les hydrosilylations des carbonyles, les réactions radicales, les réductions des chlorures acides et les liaisons carbone-halogène. Il agit comme médiateur de réactions radicalaires et est considéré comme substitut non toxique du tri-n-butylstannane dans les réactions radicalaires. Il forme des complexes avec des métaux de transition et des éléments de groupes principaux. De plus, il est utilisé dans les réactions de formation de liaison carbone-carbone.
Solubilité
Miscible avec le pentane, l’éther, le toluène et le tétrahydrofurane. Peu miscible avec l’acétone et l’acétonitrile. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
1873-77-4 | |
248.66 | |
SQMFULTZZQBFBM-UHFFFAOYSA-N | |
1,1,1,3,3,3-hexaméthyl-2-(triméthylsilyl)trisilane |
C9H28Si4 | |
MFCD00077893 | |
tris trimethylsilyl silane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane, tris trimethylsilyl silicon, ttmss, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl-trisilane, hypersilyl, tris trimethylsilyl silyl radical, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane #, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilan-2-yl | |
C[Si](C)(C)[SiH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C |
Spécification
82°C to 84°C (12mmHg) | |
1873-77-4 | |
MFCD00077893 | |
1923953 | |
14,9757 | |
Miscible with pentane,ether,toluene and tetrahydrofuran. Sparingly miscible with acetone and acetonitrile. Immiscible with water. | |
C[Si](C)(C)[SiH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | |
248.66 | |
97% | |
Air Sensitive |
Tris(trimethylsilyl)silane | |
C9H28Si4 | |
UN1993 | |
55°C (131°F) | |
tris trimethylsilyl silane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane, tris trimethylsilyl silicon, ttmss, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl-trisilane, hypersilyl, tris trimethylsilyl silyl radical, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane #, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilan-2-yl | |
SQMFULTZZQBFBM-UHFFFAOYSA-N | |
1,1,1,3,3,3-hexaméthyl-2-(triméthylsilyl)trisilane | |
248.67 | |
1.49 | |
0.806 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :3 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only