Learn More
Tris(triméthylsiloxy)silane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11420627
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Tris(trimethylsilyl)silane is used in hydrosilylations of carbonyls, radical reactions, reductions of acid chlorides, and carbon-halogen bonds. It acts a mediator of radical reactions and considered to be a nontoxic substitute for tri-n-butylstannane in radical reactions. It forms complexes with transition metals and main group elements. Further, it is utilized in carbon-carbon bond forming reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tris(triméthylsilyl)silane est utilisé dans les hydrosilylations des carbonyles, les réactions radicales, les réductions des chlorures acides et les liaisons carbone-halogène. Il agit comme médiateur de réactions radicalaires et est considéré comme substitut non toxique du tri-n-butylstannane dans les réactions radicalaires. Il forme des complexes avec des métaux de transition et des éléments de groupes principaux. De plus, il est utilisé dans les réactions de formation de liaison carbone-carbone.
Solubilité
Miscible avec le pentane, l’éther, le toluène et le tétrahydrofurane. Peu miscible avec l’acétone et l’acétonitrile. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1873-77-4
Formule moléculaire C9H28Si4
Poids moléculaire (g/mol) 248.66
Numéro MDL MFCD00077893
Clé InChI SQMFULTZZQBFBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris trimethylsilyl silane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane, tris trimethylsilyl silicon, ttmss, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl-trisilane, hypersilyl, tris trimethylsilyl silyl radical, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane #, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilan-2-yl
Nom IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexaméthyl-2-(triméthylsilyl)trisilane
SMILES C[Si](C)(C)[SiH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Spécification
Point d’ébullition 82°C to 84°C (12mmHg)
Nom chimique ou matériau Tris(trimethylsilyl)silane
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1923953
Point d’éclair 55°C (131°F)
Merck Index 14,9757
Informations sur la solubilité Miscible with pentane,ether,toluene and tetrahydrofuran. Sparingly miscible with acetone and acetonitrile. Immiscible with water.
Poids de la formule 248.67
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.49
Sensibilité Air Sensitive
Densité 0.806