Learn More
Tris(triméthylsiloxy)silane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
25.90€ - 89.40€
Identifiants chimiques
CAS 1873-89-8
Formule moléculaire C9H27O3Si4
Poids moléculaire (g/mol) 295.65
Numéro MDL MFCD00054865
Clé InChI XAASNKQYFKTYTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris trimethylsiloxy silane, tris trimethylsilyloxy silane, tris trimethylsilyloxy silicon, 1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-trimethylsilyl oxy trisiloxane, 1,1,5,5,5-hexamethyl-3-trimethylsilyl oxy trisiloxane, tris trimethylsilyloxy silyl radical, trisiloxane, 1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-trimethylsilyl oxy
CID PubChem 6365044
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11399325
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16686.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11309335
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16686.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1873-89-8
295.65
XAASNKQYFKTYTR-UHFFFAOYSA-N
6365044
C9H27O3Si4
MFCD00054865
tris trimethylsiloxy silane, tris trimethylsilyloxy silane, tris trimethylsilyloxy silicon, 1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-trimethylsilyl oxy trisiloxane, 1,1,5,5,5-hexamethyl-3-trimethylsilyl oxy trisiloxane, tris trimethylsilyloxy silyl radical, trisiloxane, 1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-trimethylsilyl oxy
C[Si](C)(C)O[Si](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Spécification
64°C (10mmHg)
1873-89-8
MFCD00054865
50°C (122°F)
XAASNKQYFKTYTR-UHFFFAOYSA-N
2,2,6,6-tétraméthyl-4-[(triméthylsilyl)oxy]-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptan-4-yl
6365044
97%
0.852
Tris(trimethylsiloxy)silane
C9H27O3Si4
UN1993
tris trimethylsiloxy silane, tris trimethylsilyloxy silane, tris trimethylsilyloxy silicon, 1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-trimethylsilyl oxy trisiloxane, 1,1,5,5,5-hexamethyl-3-trimethylsilyl oxy trisiloxane, tris trimethylsilyloxy silyl radical, trisiloxane, 1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-trimethylsilyl oxy
C[Si](C)(C)O[Si](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
295.65
296.66
1.3865
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 217-497-7
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante