Learn More
Tris(triméthylsiloxy)silane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11309335
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1873-89-8
Formule moléculaire C9H27O3Si4
Poids moléculaire (g/mol) 295.65
Numéro MDL MFCD00054865
Clé InChI XAASNKQYFKTYTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris trimethylsiloxy silane, tris trimethylsilyloxy silane, tris trimethylsilyloxy silicon, 1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-trimethylsilyl oxy trisiloxane, 1,1,5,5,5-hexamethyl-3-trimethylsilyl oxy trisiloxane, tris trimethylsilyloxy silyl radical, trisiloxane, 1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-trimethylsilyl oxy
CID PubChem 6365044
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Spécification
Point d’ébullition 64°C (10mmHg)
Nom chimique ou matériau Tris(trimethylsiloxy)silane
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Point d’éclair 50°C (122°F)
Nom IUPAC 2,2,6,6-tetramethyl-4-[(trimethylsilyl)oxy]-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptan-4-yl
Poids de la formule 296.66
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.3865
Densité 0.852