Learn More
Tris, MP Biomedicals™
Utile comme tampon dans une variété de systèmes biologiques. Tris, MP Biomedicals est utilisé pour le contrôle du pH des fluides corporels et dans les systèmes de tampon pour l’électrophorèse. Il est ultra-pur, sans RNAse et sans DNAse, et relativement non hygroscopique. Il peut être séché à 100&
67.73€ - 138.86€
Identifiants chimiques
CAS | 77-86-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H11NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 121.136 |
Clé InChI | LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol, Tromethamine, Tris-[hydroxymethyl]amino-methane |
CID PubChem | 6503 |
ChEBI | CHEBI:9754 |
Nom IUPAC | 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol |
SMILES | C(C(CO)(CO)N)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11473541
|
MP Biomedicals
02103133.2 |
250 g |
67.73€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11483541
|
MP Biomedicals
02103133.5 |
500 g |
138.86€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Les tris sont utiles comme tampons dans une grande variété de systèmes biologiques. lls sont utilisés pour le contrôle du pH in vitro et in vivo des fluides corporels et des systèmes de tampons pour les applications d’électrophorèse.
- Utilisé dans les dosages utilisés pour caractériser l’activité et la cinétique des enzymes qui catalysent la SUMOylation des petites protéines semblables à l’ubiquitine (SUMO) et les interactions entre protéines qui dépendent de la SUMO
- Utilisé comme matériau de départ pour les polymères, les oxazolones (avec des acides carboxyliques) et les oxazolidines (avec des aldéhydes)
- Ne précipite pas les sels de calcium et est intéressant pour maintenir la solubilité des sels de manganèse
- Peut être utilisé pour la normalisation directe d’une solution acide forte ; le point d’équivalence peut être déterminé potentiométriquement ou à l’aide d’un indicateur approprié tel que l’acide 3-(4-Diméthylamino-1-naphthylazo)-4-méthoxybenzènesulfonique
Identifiants chimiques
77-86-1 | |
121.136 | |
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol, Tromethamine, Tris-[hydroxymethyl]amino-methane | |
CHEBI:9754 | |
C(C(CO)(CO)N)O |
C4H11NO3 | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
6503 | |
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol |
Spécification
77-86-1 | |
C4H11NO3 | |
Soluble in water (550mg/mL), ethylene glycol (79.1mg/mL), methanol (26mg/mL), anhydrous ethanol (14.6mg/mL), 95% ethanol (22.0mg/mL), DMF (14mg/mL), acetone (2mg/mL), ethyl acetate (0.5mg/mL), olive oil (0.4mg/mL), and chloroform (0.05mg/mL). | |
C(C(CO)(CO)N)O | |
121.136 | |
CHEBI:9754 | |
>99.9% |
Poudre cristalline blanche | |
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol, Tromethamine, Tris-[hydroxymethyl]amino-methane | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol | |
6503 | |
121.14 | |
Ultra pure |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stockage à température ambiante (15–30 °C). Stocker desséché.