Learn More
Tris, MP Biomedicals™
Code produit. 11483541
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Utile comme tampon dans une variété de systèmes biologiques. Tris, MP Biomedicals est utilisé pour le contrôle du pH des fluides corporels et dans les systèmes de tampon pour l’électrophorèse. Il est ultra-pur, sans RNAse et sans DNAse, et relativement non hygroscopique. Il peut être séché à 100&
Les tris sont utiles comme tampons dans une grande variété de systèmes biologiques. lls sont utilisés pour le contrôle du pH in vitro et in vivo des fluides corporels et des systèmes de tampons pour les applications d’électrophorèse.
  • Utilisé dans les dosages utilisés pour caractériser l’activité et la cinétique des enzymes qui catalysent la SUMOylation des petites protéines semblables à l’ubiquitine (SUMO) et les interactions entre protéines qui dépendent de la SUMO
  • Utilisé comme matériau de départ pour les polymères, les oxazolones (avec des acides carboxyliques) et les oxazolidines (avec des aldéhydes)
  • Ne précipite pas les sels de calcium et est intéressant pour maintenir la solubilité des sels de manganèse
  • Peut être utilisé pour la normalisation directe d’une solution acide forte ; le point d’équivalence peut être déterminé potentiométriquement ou à l’aide d’un indicateur approprié tel que l’acide 3-(4-Diméthylamino-1-naphthylazo)-4-méthoxybenzènesulfonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol, Tromethamine, Tris-[hydroxymethyl]amino-methane
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Forme physique Poudre cristalline blanche
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Soluble in water (550mg/mL), ethylene glycol (79.1mg/mL), methanol (26mg/mL), anhydrous ethanol (14.6mg/mL), 95% ethanol (22.0mg/mL), DMF (14mg/mL), acetone (2mg/mL), ethyl acetate (0.5mg/mL), olive oil (0.4mg/mL), and chloroform (0.05mg/mL).
Poids de la formule 121.14
Pourcentage de pureté >99.9%
Qualité Ultrapure