Learn More
Tris biologie moléculaire MP Biomedicals
59.15€ - 318.00€
Identifiants chimiques
CAS | 77-86-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H11NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 121.136 |
Clé InChI | LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Trometamol, Tromethamine |
CID PubChem | 6503 |
ChEBI | CHEBI:9754 |
Nom IUPAC | 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol |
SMILES | C(C(CO)(CO)N)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11466631
|
MP Biomedicals
0219485580 |
100 g |
59.15€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11486631
|
MP Biomedicals
0219485590 |
500 g |
179.14€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11496631
|
MP Biomedicals
0219485591 |
1 kg |
318.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
77-86-1 | |
121.136 | |
Trometamol, Tromethamine | |
CHEBI:9754 | |
C(C(CO)(CO)N)O |
C4H11NO3 | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
6503 | |
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol |
Spécification
Tris | |
C4H11NO3 | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol | |
6503 | |
121.14 |
77-86-1 | |
Trometamol, Tromethamine | |
C(C(CO)(CO)N)O | |
121.136 | |
CHEBI:9754 | |
Biologie moléculaire |