Learn More
Tris biologie moléculaire MP Biomedicals
Code produit. 11486631
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Trometamol, Tromethamine
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris
Quantité 500 g
Poids de la formule 121.14
Qualité Biologie moléculaire