Learn More
Chlorhydrate de tris, fabriqué à partir de trométhamine USP, qualité réactif Biotech, J.T.Baker™
Produit selon les directives BPF, mais pour lequel il n’y a pas de compendium USP / NF pour le produit
460.00€ - 1590.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1185-53-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H12ClNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 157.594 |
Clé InChI | QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride |
CID PubChem | 93573 |
Nom IUPAC | 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate |
SMILES | C(C(CO)(CO)N)O.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15548254
|
Avantor J.T.Baker
4106-01 |
500 g | Flacon poly |
460.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15558254
|
Avantor J.T.Baker
4106-05 |
2.5 kg | Flacon poly |
1590.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
1185-53-1 | |
157.594 | |
tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride | |
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate |
C4H12ClNO3 | |
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N | |
93573 | |
C(C(CO)(CO)N)O.Cl |
Spécification
TRIS Hydrochloride | |
1185-53-1 | |
GMP manufactured product | |
1L = 0.00kg | |
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N | |
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate | |
93573 | |
Réactif Biotech |
Made from Tromethamine USP | |
147°C to 153°C | |
C4H12ClNO3 | |
tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride | |
C(C(CO)(CO)N)O.Cl | |
157.594 | |
157.6 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Tris Hydrochloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Tris hydrochloride