Learn More
Chlorhydrate de tris, fabriqué à partir de trométhamine USP, qualité réactif Biotech, J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | TRIS Hydrochloride |
Note relative au nom | Made from Tromethamine USP |
Point de fusion | 147°C to 153°C |
Notes de qualité de la pureté | GMP manufactured product |
Conditionnement | Flacon poly |
Quantité | 500 g |
Gravité spécifique | 1L = 0.00kg |
Poids de la formule | 157.6 |
Qualité | Réactif Biotech |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tris Hydrochloride
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Tris hydrochloride