Learn More
Tris(4-aminophényl)amine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
42.90€ - 471.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5981-09-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H18N4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 290.37 |
Numéro MDL | MFCD00778301 |
Clé InChI | SNLFYGIUTYKKOE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tris 4-aminophenyl amine, 4,4',4-triaminotriphenylamine, n1,n1-bis 4-aminophenyl benzene-1,4-diamine, 1,4-benzenediamine, n,n-bis 4-aminophenyl, n,n-bis 4-aminophenyl-1,4-benzenediamine, 1,4-benzenediamine, n1,n1-bis 4-aminophenyl, 1-n,1-n-bis 4-aminophenyl benzene-1,4-diamine, pubchem22505, tri 4-aminophenyl amine, tris 4-aminophenyl-amine |
CID PubChem | 80083 |
Nom IUPAC | 4-N,4-N-bis(4-aminophényl)benzène-1,4-diamine |
SMILES | C1=CC(=CC=C1N)N(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15480959
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63963.MD |
250 mg |
42.90€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15460959
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63963.03 |
1 g |
121.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15470959
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63963.06 |
5 g |
471.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
A fluorescent trifunctional highly symmetric probe. Shows remarkably high nonlinear optical properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsUne sonde trifonctionnelle fluorescente hautement symétrique. affiche des propriétés optiques non linéaires remarquablement élevées.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
5981-09-9 | |
290.37 | |
SNLFYGIUTYKKOE-UHFFFAOYSA-N | |
80083 | |
C1=CC(=CC=C1N)N(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N |
C18H18N4 | |
MFCD00778301 | |
tris 4-aminophenyl amine, 4,4',4-triaminotriphenylamine, n1,n1-bis 4-aminophenyl benzene-1,4-diamine, 1,4-benzenediamine, n,n-bis 4-aminophenyl, n,n-bis 4-aminophenyl-1,4-benzenediamine, 1,4-benzenediamine, n1,n1-bis 4-aminophenyl, 1-n,1-n-bis 4-aminophenyl benzene-1,4-diamine, pubchem22505, tri 4-aminophenyl amine, tris 4-aminophenyl-amine | |
4-N,4-N-bis(4-aminophényl)benzène-1,4-diamine |
Spécification
Tris(4-aminophenyl)amine | |
230°C | |
MFCD00778301 | |
tris 4-aminophenyl amine, 4,4',4-triaminotriphenylamine, n1,n1-bis 4-aminophenyl benzene-1,4-diamine, 1,4-benzenediamine, n,n-bis 4-aminophenyl, n,n-bis 4-aminophenyl-1,4-benzenediamine, 1,4-benzenediamine, n1,n1-bis 4-aminophenyl, 1-n,1-n-bis 4-aminophenyl benzene-1,4-diamine, pubchem22505, tri 4-aminophenyl amine, tris 4-aminophenyl-amine | |
SNLFYGIUTYKKOE-UHFFFAOYSA-N | |
4-N,4-N-bis(4-aminophényl)benzène-1,4-diamine | |
80083 | |
97% |
5981-09-9 | |
C18H18N4 | |
2812659 | |
Slightly soluble in water. | |
C1=CC(=CC=C1N)N(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N | |
290.37 | |
290.38 | |
Solide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 227-791-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only