Learn More
Tris(4-aminophényl)amine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15460959
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
A fluorescent trifunctional highly symmetric probe. Shows remarkably high nonlinear optical properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Une sonde trifonctionnelle fluorescente hautement symétrique. affiche des propriétés optiques non linéaires remarquablement élevées.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5981-09-9
Formule moléculaire C18H18N4
Poids moléculaire (g/mol) 290.37
Numéro MDL MFCD00778301
Clé InChI SNLFYGIUTYKKOE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris 4-aminophenyl amine, 4,4',4-triaminotriphenylamine, n1,n1-bis 4-aminophenyl benzene-1,4-diamine, 1,4-benzenediamine, n,n-bis 4-aminophenyl, n,n-bis 4-aminophenyl-1,4-benzenediamine, 1,4-benzenediamine, n1,n1-bis 4-aminophenyl, 1-n,1-n-bis 4-aminophenyl benzene-1,4-diamine, pubchem22505, tri 4-aminophenyl amine, tris 4-aminophenyl-amine
CID PubChem 80083
Nom IUPAC 4-N,4-N-bis(4-aminophényl)benzène-1,4-diamine
SMILES C1=CC(=CC=C1N)N(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(4-aminophenyl)amine
Point de fusion 230°C
Quantité 1 g
Beilstein 2812659
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 290.38
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide