Learn More
Tris(3,6-dioxaheptyl)amine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
26.20€ - 124.00€
Identifiants chimiques
CAS | 70384-51-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H33NO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 323.43 |
Numéro MDL | MFCD00010748 |
Clé InChI | XGLVDUUYFKXKPL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tris 2-2-methoxyethoxy ethyl amine, tris dioxa-3,6-heptyl amine, tris 3,6-dioxaheptyl amine, tda-1, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ethanamine, ethanamine, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl, 8-2-2-methoxyethoxy ethyl-2,5,11,14-tetraoxa-8-azapentadecane, tris-2-2-methoxyethoxy ethyl amine |
CID PubChem | 112414 |
Nom IUPAC | 2-(2-méthoxyéthoxy)-N,N-bis[2-(2-méthoxyéthoxy)éthyl]éthanamine |
SMILES | COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11313137
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13544.06 |
5 g |
26.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11323137
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13544.14 |
25 g |
43.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11333137
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13544.22 |
100 g |
124.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tris(3,6-dioxaheptyl)amine acts as a phase transfer catalyst used in the preparation of 1,3-dideaza-2'-deoxyadenosine and related benzimidazole 2'-deoxyribonucleosides. It is also used as an intermediate in the synthesis of telithromycin. Further, it is used in the oxidation of arylmethanols under phase-transfer conditions. In addition to this, it acts as a cryptand during phase-transfer glycosylation of 2-amino-4-methoxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa tris(3,6-dioxaheptyl)amine agit comme catalyseur de transfert de phase utilisé dans la préparation de la 1,3-dideaza-2′-désoxyadénosine et des benzimidazole 2′-désoxyribonucléosides associés. Elle est également utilisée comme intermédiaire dans la synthèse de la télithromycine. De plus, elle est utilisée dans l’oxydation des arylméthanols dans des conditions de transfert de phase. En outre, elle agit comme cryptand lors de la glycosylation de transfert de phase du 2-amino-4-méthoxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Agents oxydants forts et acides forts incompatibles.
Identifiants chimiques
70384-51-9 | |
323.43 | |
XGLVDUUYFKXKPL-UHFFFAOYSA-N | |
112414 | |
COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC |
C15H33NO6 | |
MFCD00010748 | |
tris 2-2-methoxyethoxy ethyl amine, tris dioxa-3,6-heptyl amine, tris 3,6-dioxaheptyl amine, tda-1, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ethanamine, ethanamine, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl, 8-2-2-methoxyethoxy ethyl-2,5,11,14-tetraoxa-8-azapentadecane, tris-2-2-methoxyethoxy ethyl amine | |
2-(2-méthoxyéthoxy)-N,N-bis[2-(2-méthoxyéthoxy)éthyl]éthanamine |
Spécification
Tris(3,6-dioxaheptyl)amine | |
<-100°C | |
163°C to 171°C (1 mmHg) | |
C15H33NO6 | |
MFCD00010748 | |
Air sensitive; Hygroscopic | |
Miscible with water. | |
COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC | |
323.43 | |
323.43 |
70384-51-9 | |
1.011 | |
162°C (323°F) | |
1.4486 | |
2369296 | |
tris 2-2-methoxyethoxy ethyl amine, tris dioxa-3,6-heptyl amine, tris 3,6-dioxaheptyl amine, tda-1, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ethanamine, ethanamine, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl, 8-2-2-methoxyethoxy ethyl-2,5,11,14-tetraoxa-8-azapentadecane, tris-2-2-methoxyethoxy ethyl amine | |
XGLVDUUYFKXKPL-UHFFFAOYSA-N | |
2-(2-méthoxyéthoxy)-N,N-bis[2-(2-méthoxyéthoxy)éthyl]éthanamine | |
112414 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 274-590-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only