Learn More
Tris(3,6-dioxaheptyl)amine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11323137
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Tris(3,6-dioxaheptyl)amine acts as a phase transfer catalyst used in the preparation of 1,3-dideaza-2'-deoxyadenosine and related benzimidazole 2'-deoxyribonucleosides. It is also used as an intermediate in the synthesis of telithromycin. Further, it is used in the oxidation of arylmethanols under phase-transfer conditions. In addition to this, it acts as a cryptand during phase-transfer glycosylation of 2-amino-4-methoxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La tris(3,6-dioxaheptyl)amine agit comme catalyseur de transfert de phase utilisé dans la préparation de la 1,3-dideaza-2′-désoxyadénosine et des benzimidazole 2′-désoxyribonucléosides associés. Elle est également utilisée comme intermédiaire dans la synthèse de la télithromycine. De plus, elle est utilisée dans l’oxydation des arylméthanols dans des conditions de transfert de phase. En outre, elle agit comme cryptand lors de la glycosylation de transfert de phase du 2-amino-4-méthoxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Agents oxydants forts et acides forts incompatibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 70384-51-9
Formule moléculaire C15H33NO6
Poids moléculaire (g/mol) 323.43
Numéro MDL MFCD00010748
Clé InChI XGLVDUUYFKXKPL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris 2-2-methoxyethoxy ethyl amine, tris dioxa-3,6-heptyl amine, tris 3,6-dioxaheptyl amine, tda-1, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ethanamine, ethanamine, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl, 8-2-2-methoxyethoxy ethyl-2,5,11,14-tetraoxa-8-azapentadecane, tris-2-2-methoxyethoxy ethyl amine
CID PubChem 112414
Nom IUPAC 2-(2-méthoxyéthoxy)-N,N-bis[2-(2-méthoxyéthoxy)éthyl]éthanamine
SMILES COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC
Specifications
Nom chimique ou matériau Tris(3,6-dioxaheptyl)amine
Point de fusion <-100°C
Densité 1.011
Point d’ébullition 163°C to 171°C (1 mmHg)
Point d’éclair 162°C (323°F)
Indice de réfraction 1.4486
Quantité 25 g
Beilstein 2369296
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 323.43
Pourcentage de pureté 95%