Learn More
Tris(1-méthoxy-2-méthyl-2-propoxy)bismuth, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
107.00€ - 1543.00€
Identifiants chimiques
Formule moléculaire | C15H33O6Bi |
---|---|
Numéro MDL | MFCD11113030 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15416965
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045488.03 |
1 g | |||||||
15426965
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045488.06 |
5 g | |||||||
15436965
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045488.14 |
25 g |
1543.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tris(1-methoxy-2-methyl-2-propoxy)bismuth is used as metal organic precursors to prepare bismuth titanium oxide thin films, which finds application in ferroelectric random access memory.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Conditionnés sous Argon
Identifiants chimiques
C15H33O6Bi | |
MFCD11113030 |
Spécification
Tris (1-methoxy-2-methyl-2-propoxy)bismuth | |
Jaune | |
C15H33O6Bi | |
Moisture sensitive | |
518.4 | |
Cristalline |
70°C | |
(Base des métaux) | |
MFCD11113030 | |
Soluble in ethylcyclohexane. | |
99.99% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' :
- Conditionnés sous Argon
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Argon
- Tris(1-methoxy-2-methyl-2-propoxy)bismuth
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only