Learn More
Tris(1-méthoxy-2-méthyl-2-propoxy)bismuth, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15416965
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Tris(1-methoxy-2-methyl-2-propoxy)bismuth is used as metal organic precursors to prepare bismuth titanium oxide thin films, which finds application in ferroelectric random access memory.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C15H33O6Bi
Numéro MDL MFCD11113030
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris (1-methoxy-2-methyl-2-propoxy)bismuth
Point de fusion 70°C
Couleur Jaune
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 1 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in ethylcyclohexane.
Poids de la formule 518.4
Pourcentage de pureté 99.99%
Forme physique Cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tris(1-methoxy-2-methyl-2-propoxy)bismuth
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .