Learn More
TRIS, Solution tampon 0,5 M, pH 9,0, Thermo Scientific™
45.00€ - 64.40€
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Numéro MDL MFCD00004679
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15444909
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62551.AP
500 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15454909
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62551.K2
1 L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le TRIS, sol. tampon 1,0 M, pH 7,5 est utilisé comme tampon pour stabiliser et stocker les acides nucléiques et les protéines.
Solubilité
Soluble dans l’eau et les solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Tenir à l’écart des agents oxydants forts de fom.
Spécification
Identifiants chimiques
77-86-1
121.136
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:9754
C(C(CO)(CO)N)O
C4H11NO3
MFCD00004679
6503
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
Spécification
TRIS buffer soln.
0.5 M
Liquide
MFCD00004679
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
6503
77-86-1
9.0
C4H11NO3
Soluble in water and organic solvents.
C(C(CO)(CO)N)O
121.136
CHEBI:9754
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante