Learn More
TRIS, Solution tampon 0,5 M, pH 9,0, Thermo Scientific™
Code produit. 15444909
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le TRIS, sol. tampon 1,0 M, pH 7,5 est utilisé comme tampon pour stabiliser et stocker les acides nucléiques et les protéines.
Solubilité
Soluble dans l’eau et les solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Tenir à l’écart des agents oxydants forts de fom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Numéro MDL MFCD00004679
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau TRIS buffer soln.
Concentration 0.5 M
pH 9.0
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Informations sur la solubilité Soluble in water and organic solvents.