Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS, Solution tampon 0,5 M, pH 6,8
79.50€ - 123.00€
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Numéro MDL MFCD00004679
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15435919
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J63735.AP
500 mL
79.50€
500mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15445919
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J63735.K2
1 L
123.00€
1L
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
TRIS is used as a standard biological buffer in less critical applications where economy is an important consideration, component of extraction buffer e.g. phenol extraction of DNA or RNA; and as a component of separating and stacking gels in the characterization of in vitro translation products by SDS-PAGE.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le TRIS est utilisé comme tampon biologique standard dans les applications moins critiques où l’économie est une considération importante ; comme composant de tampon d’extraction, par exemple pour l’extraction au phénol de l’ADN ou de l’ARN ; et comme composant des gels de séparation et d’empilement dans la caractérisation des produits de traduction in vitro par SDS-PAGE.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Spécification
Identifiants chimiques
77-86-1
121.136
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:9754
C(C(CO)(CO)N)O
C4H11NO3
MFCD00004679
6503
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
Spécification
TRIS buffer soln.
Solution de tampon 0.5M
Liquide
MFCD00004679
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
6503
77-86-1
6.8
C4H11NO3
Difficult to mix.
C(C(CO)(CO)N)O
121.136
CHEBI:9754
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante