Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS, Solution tampon 0,5 M, pH 6,8
Code produit. 15445919
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
TRIS is used as a standard biological buffer in less critical applications where economy is an important consideration, component of extraction buffer e.g. phenol extraction of DNA or RNA; and as a component of separating and stacking gels in the characterization of in vitro translation products by SDS-PAGE.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le TRIS est utilisé comme tampon biologique standard dans les applications moins critiques où l’économie est une considération importante ; comme composant de tampon d’extraction, par exemple pour l’extraction au phénol de l’ADN ou de l’ARN ; et comme composant des gels de séparation et d’empilement dans la caractérisation des produits de traduction in vitro par SDS-PAGE.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Numéro MDL MFCD00004679
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau TRIS buffer soln.
Concentration Solution de tampon 0.5M
pH 6.8
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Informations sur la solubilité Difficult to mix.