Learn More
Julabo™ Tubulure à triple isolation pour bains
401.00€ - 758.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Circulateur Cryo-Compact CF30, CF31, CF40, CF41, circulateur réfrigéré / chauffant F25-HE |
---|---|
Gamme de températures | -100°C à +350°C |
Type | Tubulure à triple isolation |
Comprend | Connecteur M16 x 1 |
Matériau | Métal |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10778301
|
Julabo™
8930210 |
1 m |
401.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10193882
|
Julabo™
8930211 |
1,5 m |
518.00€
1.50m |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10293911
|
Julabo™
8930214 |
3 m | N/A | ||||||
Description
Tube de raccordement isolé• Tubes pour bain
• Tube inox M16 x 1 femelle/femelle
Spécification
Circulateur Cryo-Compact CF30, CF31, CF40, CF41, circulateur réfrigéré / chauffant F25-HE | |
Tubulure à triple isolation | |
Métal |
-100°C à +350°C | |
Connecteur M16 x 1 |