Learn More
Julabo™ Tubulure à triple isolation pour bains
Marque: Julabo™ 8930214
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tube de raccordement isolé• Tubes pour bain
• Tube inox M16 x 1 femelle/femelle
Spécification
Circulateur Cryo-Compact CF30, CF31, CF40, CF41, circulateur réfrigéré / chauffant F25-HE | |
Tubulure à triple isolation | |
Métal |
-100°C à +350°C | |
Connecteur M16 x 1 | |
3 m |