Learn More
Chlorure de triphénylétain, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
31.40€ - 153.00€
Identifiants chimiques
CAS | 639-58-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H17ClSn |
Poids moléculaire (g/mol) | 387.49 |
Numéro MDL | MFCD00000519 |
Clé InChI | ZDYYCRIXXMWWQC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | triphenyltin chloride, fentin chloride, chlorotriphenyltin, triphenylchlorotin, stannane, chlorotriphenyl, brestanol, tptc, triphenylchlorostannane, aquatin, tinmate |
CID PubChem | 12540 |
ChEBI | CHEBI:35036 |
Nom IUPAC | chloro(triphényl)stannane |
SMILES | Cl.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10787973
|
Thermo Scientific Acros
317290050 |
5 g | Flacon en verre |
31.40€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10318940
|
Thermo Scientific Acros
317291000 |
100 g | Flacon en verre |
41.30€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10249513
|
Thermo Scientific Acros
317295000 |
500 g | Flacon en verre |
153.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
639-58-7 | |
387.49 | |
ZDYYCRIXXMWWQC-UHFFFAOYSA-N | |
12540 | |
chloro(triphényl)stannane |
C18H17ClSn | |
MFCD00000519 | |
triphenyltin chloride, fentin chloride, chlorotriphenyltin, triphenylchlorotin, stannane, chlorotriphenyl, brestanol, tptc, triphenylchlorostannane, aquatin, tinmate | |
CHEBI:35036 | |
Cl.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Spécification
Triphenyltin chloride | |
103.0°C to 108.0°C | |
240.0°C (13.5 mmHg) | |
94% min. (Argentometry) | |
(C6H5)3SnCl | |
triphenyltin chloride, fentin chloride, chlorotriphenyltin, triphenylchlorotin, stannane, chlorotriphenyl, brestanol, tptc, triphenylchlorostannane, aquatin, tinmate | |
ZDYYCRIXXMWWQC-UHFFFAOYSA-N | |
chloro(triphényl)stannane | |
12540 | |
385.47 | |
Poudre cristalline |
639-58-7 | |
Blanc | |
Authentique | |
C18H17ClSn | |
MFCD00000519 | |
Solubility in water: insoluble. | |
Cl.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
387.49 | |
CHEBI:35036 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique par contact cutané.
Toxique en cas d’ingestion.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Toxique par inhalation.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / une protection des yeux / du visage.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 211-358-4
RUO – Research Use Only