Learn More
Chlorure de triphénylétain, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10249513
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 639-58-7
Formule moléculaire C18H17ClSn
Poids moléculaire (g/mol) 387.49
Numéro MDL MFCD00000519
Clé InChI ZDYYCRIXXMWWQC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenyltin chloride, fentin chloride, chlorotriphenyltin, triphenylchlorotin, stannane, chlorotriphenyl, brestanol, tptc, triphenylchlorostannane, aquatin, tinmate
CID PubChem 12540
ChEBI CHEBI:35036
Nom IUPAC chloro(triphényl)stannane
SMILES Cl.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenyltin chloride
Point de fusion 103.0°C to 108.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 240.0°C (13.5 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)3SnCl
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 385.47
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline