Learn More
Triphénylsilanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
22.00€ - 199.00€
Identifiants chimiques
CAS | 791-31-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H16OSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 276.41 |
Numéro MDL | MFCD00002102 |
Clé InChI | NLSXASIDNWDYMI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | triphenylsilanol, silanol, triphenyl, triphenylhydroxysilane, silane, hydroxytriphenyl, unii-azc8o4ttx4, silanol, 1,1,1-triphenyl, hydroxy triphenyl silane, si oh ph3, azc8o4ttx4 |
CID PubChem | 69925 |
ChEBI | CHEBI:35035 |
Nom IUPAC | Hydroxy(triphényl)silane |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11413900
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19284.06 |
5 g |
22.00€
5g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11439546
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19284.14 |
25 g |
55.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11449546
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19284.22 |
100 g |
199.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Triphenylsilanol is used as a water surrogate for regioselective Pd catalyzed allylations. A thick on germanium substrates have been produced by the electron bombardment of an evaporated thin film of triphenylsilanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe triphénylsilanol est utilisé comme substitut de l’eau pour les allylations régiosélectives catalysées par Pd. Une épaisseur sur des substrats de germanium a été produite par le bombardement électronique d’un film fin évaporé de triphénylsilanol.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité.
Identifiants chimiques
791-31-1 | |
276.41 | |
NLSXASIDNWDYMI-UHFFFAOYSA-N | |
69925 | |
Hydroxy(triphényl)silane |
C18H16OSi | |
MFCD00002102 | |
triphenylsilanol, silanol, triphenyl, triphenylhydroxysilane, silane, hydroxytriphenyl, unii-azc8o4ttx4, silanol, 1,1,1-triphenyl, hydroxy triphenyl silane, si oh ph3, azc8o4ttx4 | |
CHEBI:35035 | |
C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)O |
Spécification
Triphenylsilanol | |
791-31-1 | |
MFCD00002102 | |
triphenylsilanol, silanol, triphenyl, triphenylhydroxysilane, silane, hydroxytriphenyl, unii-azc8o4ttx4, silanol, 1,1,1-triphenyl, hydroxy triphenyl silane, si oh ph3, azc8o4ttx4 | |
NLSXASIDNWDYMI-UHFFFAOYSA-N | |
Hydroxy(triphényl)silane | |
69925 | |
276.41 | |
Moisture sensitive |
149°C to 154°C | |
C18H16OSi | |
985007 | |
Insoluble in water. | |
C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)O | |
276.41 | |
CHEBI:35035 | |
98% | |
1.17 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 212-339-3
missing translation for 'rtecsNumber' : VV4325500
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only