Learn More
Triphénylsilanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11413900
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Triphenylsilanol is used as a water surrogate for regioselective Pd catalyzed allylations. A thick on germanium substrates have been produced by the electron bombardment of an evaporated thin film of triphenylsilanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le triphénylsilanol est utilisé comme substitut de l’eau pour les allylations régiosélectives catalysées par Pd. Une épaisseur sur des substrats de germanium a été produite par le bombardement électronique d’un film fin évaporé de triphénylsilanol.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 791-31-1
Formule moléculaire C18H16OSi
Poids moléculaire (g/mol) 276.41
Numéro MDL MFCD00002102
Clé InChI NLSXASIDNWDYMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenylsilanol, silanol, triphenyl, triphenylhydroxysilane, silane, hydroxytriphenyl, unii-azc8o4ttx4, silanol, 1,1,1-triphenyl, hydroxy triphenyl silane, si oh ph3, azc8o4ttx4
CID PubChem 69925
ChEBI CHEBI:35035
Nom IUPAC Hydroxy(triphényl)silane
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylsilanol
Point de fusion 149°C to 154°C
Quantité 5 g
Beilstein 985007
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 276.41
Pourcentage de pureté 98%
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.17