Learn More
Phosphate de triphényle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
26.60€ - 168.00€
Identifiants chimiques
CAS | 115-86-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H15O4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 326.29 |
Numéro MDL | MFCD00003031 |
Clé InChI | XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | triphenylphosphate, phosphoric acid, triphenyl ester, disflamoll tp, triphenoxyphosphine oxide, celluflex tpp, phosflex tpp, trifenylfosfat, phenyl phosphate pho 3po, phosphoric acid triphenyl ester, trifenylfosfat czech |
CID PubChem | 8289 |
ChEBI | CHEBI:35033 |
Nom IUPAC | Phosphate de triphényle |
SMILES | O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10051660
|
Thermo Scientific Acros
147672500 |
250 g | Flacon en plastique |
26.60€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10561581
|
Thermo Scientific Acros
147670010 |
1 kg | Flacon en plastique |
51.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10256333
|
Thermo Scientific Acros
147670025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
114.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10752705
|
Thermo Scientific Acros
147670050 |
5 kg | Récipient en plastique |
168.00€
5kg |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Identifiants chimiques
115-86-6 | |
326.29 | |
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N | |
8289 | |
Phosphate de triphényle |
C18H15O4P | |
MFCD00003031 | |
triphenylphosphate, phosphoric acid, triphenyl ester, disflamoll tp, triphenoxyphosphine oxide, celluflex tpp, phosflex tpp, trifenylfosfat, phenyl phosphate pho 3po, phosphoric acid triphenyl ester, trifenylfosfat czech | |
CHEBI:35033 | |
O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1 |
Spécification
Triphenyl phosphate | |
115-86-6 | |
Blanc | |
220°C | |
99% min. (GC) | |
(C6H5O)3P(O) | |
06, 179 | |
triphenylphosphate, phosphoric acid, triphenyl ester, disflamoll tp, triphenoxyphosphine oxide, celluflex tpp, phosflex tpp, trifenylfosfat, phenyl phosphate pho 3po, phosphoric acid triphenyl ester, trifenylfosfat czech | |
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N | |
Phosphate de triphényle | |
8289 | |
326.28 | |
Flocons cristallins |
0.05mg KOH/g max. | |
47°C to 53°C | |
370°C | |
Authentique | |
C18H15O4P | |
MFCD00003031 | |
15, 9915 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone | |
O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1 | |
326.29 | |
CHEBI:35033 | |
99+% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Éviter le rejet dans l’environnement.
Recueillir le produit répandu.
Éliminer le contenu/récipient vers un site d’élimination des déchets approuvé.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-112-2
RUO – Research Use Only