Learn More
Phosphate de triphényle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10561581
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115-86-6
Formule moléculaire C18H15O4P
Poids moléculaire (g/mol) 326.29
Numéro MDL MFCD00003031
Clé InChI XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenylphosphate, phosphoric acid, triphenyl ester, disflamoll tp, triphenoxyphosphine oxide, celluflex tpp, phosflex tpp, trifenylfosfat, phenyl phosphate pho 3po, phosphoric acid triphenyl ester, trifenylfosfat czech
CID PubChem 8289
ChEBI CHEBI:35033
Nom IUPAC phosphate de triphényle
SMILES O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenyl phosphate
Acidité 0.05mg KOH/g max.
Point de fusion 47°C to 53°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 370°C
Point d’éclair 220°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (C6H5O)3P(O)
Quantité 1 kg
Beilstein 06, 179
Merck Index 15, 9915
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone
Poids de la formule 326.28
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Flocons cristallins