Learn More
Hydroxyde de triméthyltine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Hydroxyde de triméthylétain, 98 %, C3H11OSn, numéro CAS-56-24-6, hydroxytriméthylétain, hydroxyde de triméthylstannyle, hydroxyde d’étain triméthyl, stannane, hydroxytriméthyl, étain, triméthyl-, hydroxyde, hydroxyde de triméthylétain, hydroxytriméthylstannane, triméthylstannanol, triméthylhydroxytine, unii-10alt8dj2v, 25 g
1288.00€
Identifiants chimiques
CAS | 56-24-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H10OSn |
Poids moléculaire (g/mol) | 180.82 |
Numéro MDL | MFCD00013929 |
Clé InChI | OJZNYUDKNVNEMV-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | trimethyltin hydroxide, stannane, hydroxytrimethyl, trimethylstannanol, hydroxytrimethyltin, trimethyl tin hydroxide, trimethylhydroxytin, hydroxytrimethylstannane, trimethylstannyl hydroxide, unii-10alt8dj2v, tin, trimethyl-, hydroxide |
CID PubChem | 6328620 |
Nom IUPAC | Triméthylétain ; Hydrate |
SMILES | C[Sn](C)(C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11354859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071167.14 |
25 g | N/A | ||||||
Description
Trimethyltin hydroxide is used in the synthesis of modified thymines, which is useful as inhibitors of RNase A. It is also used in the preparation of ketoheterocycle inhibitors of fatty acid amide inhibitors. It reacts with 2,2-disubstituted benzothiazolines to form trialkyltin derivatives of sulphur containing Schiff base complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
56-24-6 | |
180.82 | |
OJZNYUDKNVNEMV-UHFFFAOYSA-M | |
6328620 | |
C[Sn](C)(C)O |
C3H10OSn | |
MFCD00013929 | |
trimethyltin hydroxide, stannane, hydroxytrimethyl, trimethylstannanol, hydroxytrimethyltin, trimethyl tin hydroxide, trimethylhydroxytin, hydroxytrimethylstannane, trimethylstannyl hydroxide, unii-10alt8dj2v, tin, trimethyl-, hydroxide | |
Triméthylétain ; Hydrate |
Spécification
Trimethyltin hydroxide | |
114°C to 118°C | |
Pungent | |
(CH3)3SnOH | |
UN3146 | |
trimethyltin hydroxide, stannane, hydroxytrimethyl, trimethylstannanol, hydroxytrimethyltin, trimethyl tin hydroxide, trimethylhydroxytin, hydroxytrimethylstannane, trimethylstannyl hydroxide, unii-10alt8dj2v, tin, trimethyl-, hydroxide | |
OJZNYUDKNVNEMV-UHFFFAOYSA-M | |
Triméthylétain ; Hydrate | |
6328620 | |
98% |
56-24-6 | |
Blanc | |
C3H10OSn | |
MFCD00013929 | |
Moisture sensitive | |
Soluble in water. | |
C[Sn](C)(C)O | |
180.82 | |
180.8 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H310-H330
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'rtecsNumber' : WH8400000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
- Trimethyltin hydroxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Trimethyltin hydroxide
RUO – Research Use Only