Learn More
Hydroxyde de triméthyltine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11354859
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Hydroxyde de triméthylétain, 98 %, C3H11OSn, numéro CAS-56-24-6, hydroxytriméthylétain, hydroxyde de triméthylstannyle, hydroxyde d’étain triméthyl, stannane, hydroxytriméthyl, étain, triméthyl-, hydroxyde, hydroxyde de triméthylétain, hydroxytriméthylstannane, triméthylstannanol, triméthylhydroxytine, unii-10alt8dj2v, 25 g
Trimethyltin hydroxide is used in the synthesis of modified thymines, which is useful as inhibitors of RNase A. It is also used in the preparation of ketoheterocycle inhibitors of fatty acid amide inhibitors. It reacts with 2,2-disubstituted benzothiazolines to form trialkyltin derivatives of sulphur containing Schiff base complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-24-6
Formule moléculaire C3H10OSn
Poids moléculaire (g/mol) 180.82
Numéro MDL MFCD00013929
Clé InChI OJZNYUDKNVNEMV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme trimethyltin hydroxide, stannane, hydroxytrimethyl, trimethylstannanol, hydroxytrimethyltin, trimethyl tin hydroxide, trimethylhydroxytin, hydroxytrimethylstannane, trimethylstannyl hydroxide, unii-10alt8dj2v, tin, trimethyl-, hydroxide
CID PubChem 6328620
Nom IUPAC Triméthylétain ; Hydrate
SMILES C[Sn](C)(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethyltin hydroxide
Point de fusion 114°C to 118°C
Couleur Blanc
Odeur Pungent
Formule linéaire (CH3)3SnOH
Quantité 25 g
Numéro UN UN3146
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 180.8
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre