Learn More
Bromure de triméthyltétain, Thermo Scientific™
29.80€ - 319.00€
Identifiants chimiques
CAS 1066-44-0
Formule moléculaire C3H11BrSn
Poids moléculaire (g/mol) 245.74
Numéro MDL MFCD00000051
Clé InChI KNPKGRQZYPSMBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethyltin bromide, bromotrimethyltin, stannane, bromotrimethyl, trimethylstannyl bromide, trimethyltin bromide 6ci, me3snbr, tin, bromotrimethyl, acmc-20ajcw, bromo trimethyl stannane, ch3 3snbr
CID PubChem 14015
Nom IUPAC bromo(triméthyl)stannane
SMILES Br.C[SnH](C)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11374839
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
071153.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11364839
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
071153.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11384839
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
071153.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
1066-44-0
245.74
KNPKGRQZYPSMBF-UHFFFAOYSA-N
14015
Br.C[SnH](C)C
C3H11BrSn
MFCD00000051
trimethyltin bromide, bromotrimethyltin, stannane, bromotrimethyl, trimethylstannyl bromide, trimethyltin bromide 6ci, me3snbr, tin, bromotrimethyl, acmc-20ajcw, bromo trimethyl stannane, ch3 3snbr
bromo(triméthyl)stannane
Spécification
Trimethyltin bromide
27°C
>110°C (230°F)
MFCD00000051
Moisture sensitive
Decomposes in water.
Br.C[SnH](C)C
245.74
243.7
1066-44-0
165°C
C3H11BrSn
UN2788
trimethyltin bromide, bromotrimethyltin, stannane, bromotrimethyl, trimethylstannyl bromide, trimethyltin bromide 6ci, me3snbr, tin, bromotrimethyl, acmc-20ajcw, bromo trimethyl stannane, ch3 3snbr
KNPKGRQZYPSMBF-UHFFFAOYSA-N
bromo(triméthyl)stannane
14015
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H300-H310-H330
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: ORGANOTIN COMPOUNDS, LIQUID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-916-2
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante