Learn More
Bromure de triméthyltétain, Thermo Scientific™
Code produit. 11384839
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1066-44-0
Formule moléculaire C3H11BrSn
Poids moléculaire (g/mol) 245.74
Numéro MDL MFCD00000051
Clé InChI KNPKGRQZYPSMBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethyltin bromide, bromotrimethyltin, stannane, bromotrimethyl, trimethylstannyl bromide, trimethyltin bromide 6ci, me3snbr, tin, bromotrimethyl, acmc-20ajcw, bromo trimethyl stannane, ch3 3snbr
CID PubChem 14015
Nom IUPAC bromo(triméthyl)stannane
SMILES Br.C[SnH](C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethyltin bromide
Point de fusion 27°C
Point d’ébullition 165°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN2788
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Decomposes in water.
Poids de la formule 243.7
Forme physique Liquide