Learn More
Isothiocyanate de triméthylsilyle ,94 %, Thermo Scientific Chemicals
41.10€ - 139.70€
Identifiants chimiques
CAS | 2290-65-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H9NSSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 131.268 |
Numéro MDL | MFCD00004797 |
Clé InChI | XLTUPERVRFLGLJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trimethylsilyl isothiocyanate, silane, isothiocyanatotrimethyl, trimethylsilylisothiocyanate, isothiocyanato trimethyl silane, tmsisothiocyanate, tms-isothiocyanate, acmc-1clhj, trimethylsilyl-isothiocyanate, trimethylsilyl isothio-cyanate |
CID PubChem | 75297 |
Nom IUPAC | isothiocyanato(triméthyl)silane |
SMILES | C[Si](C)(C)N=C=S |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11322086
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03277.06 |
5 g |
41.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11332086
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03277.14 |
25 g |
139.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Trimethylsilyl isothiocyanate is used as derivatizing reagent during the synthesis of amino acid thiohydantoins. It participates in ring opening reaction of N-substituted aziridines and cyclohexene oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’isothiocyanate de triméthylsilyle est utilisé comme réactif de dérivation lors de la synthèse des thiohydantoines d’acides aminés. Il participe à la réaction d’ouverture des anneaux des aziridines N-substituées et de l’oxyde de cyclohexène.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts, les alcools, les bases fortes, les amines, les acides.
Identifiants chimiques
2290-65-5 | |
131.268 | |
XLTUPERVRFLGLJ-UHFFFAOYSA-N | |
75297 | |
C[Si](C)(C)N=C=S |
C4H9NSSi | |
MFCD00004797 | |
trimethylsilyl isothiocyanate, silane, isothiocyanatotrimethyl, trimethylsilylisothiocyanate, isothiocyanato trimethyl silane, tmsisothiocyanate, tms-isothiocyanate, acmc-1clhj, trimethylsilyl-isothiocyanate, trimethylsilyl isothio-cyanate | |
isothiocyanato(triméthyl)silane |
Spécification
Trimethylsilyl isothiocyanate | |
-33°C | |
143°C to 144°C | |
Pungent | |
1.482 | |
UN1992 | |
Moisture sensitive; May form a precipitate | |
Reacts with water. | |
C[Si](C)(C)N=C=S | |
131.268 | |
131.27 |
2290-65-5 | |
0.932 | |
29°C (84°F) | |
C4H9NSSi | |
MFCD00004797 | |
1745262 | |
trimethylsilyl isothiocyanate, silane, isothiocyanatotrimethyl, trimethylsilylisothiocyanate, isothiocyanato trimethyl silane, tmsisothiocyanate, tms-isothiocyanate, acmc-1clhj, trimethylsilyl-isothiocyanate, trimethylsilyl isothio-cyanate | |
XLTUPERVRFLGLJ-UHFFFAOYSA-N | |
isothiocyanato(triméthyl)silane | |
75297 | |
94% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H331-H226-H315-H319-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Liquide et vapeur inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P240-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P285-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P341-P305+P351+P338-P311-P312-P330-P332+P313-P363-P374-P380-P501c
H226-H301+H311+H331-H315-H319-H334-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :3 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 218-929-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only