Learn More
Isothiocyanate de triméthylsilyle ,94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11332086
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Trimethylsilyl isothiocyanate is used as derivatizing reagent during the synthesis of amino acid thiohydantoins. It participates in ring opening reaction of N-substituted aziridines and cyclohexene oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isothiocyanate de triméthylsilyle est utilisé comme réactif de dérivation lors de la synthèse des thiohydantoines d’acides aminés. Il participe à la réaction d’ouverture des anneaux des aziridines N-substituées et de l’oxyde de cyclohexène.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts, les alcools, les bases fortes, les amines, les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2290-65-5
Formule moléculaire C4H9NSSi
Poids moléculaire (g/mol) 131.268
Numéro MDL MFCD00004797
Clé InChI XLTUPERVRFLGLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylsilyl isothiocyanate, silane, isothiocyanatotrimethyl, trimethylsilylisothiocyanate, isothiocyanato trimethyl silane, tmsisothiocyanate, tms-isothiocyanate, acmc-1clhj, trimethylsilyl-isothiocyanate, trimethylsilyl isothio-cyanate
CID PubChem 75297
Nom IUPAC isothiocyanato(triméthyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylsilyl isothiocyanate
Point de fusion -33°C
Densité 0.932
Point d’ébullition 143°C to 144°C
Point d’éclair 29°C (84°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.482
Quantité 25 g
Numéro UN UN1992
Beilstein 1745262
Sensibilité Moisture sensitive; May form a precipitate
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 131.27
Pourcentage de pureté 94%