Learn More
(Triméthylsilyl)diazométhane, environ 2 M de solution dans de l’éther diéthylique, Thermo Scientific Chemicals
53.75€ - 511.00€
Identifiants chimiques
CAS | 18107-18-1, 60-29-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10N2Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 114.23 |
Numéro MDL | MFCD00053946 |
Clé InChI | ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4 |
CID PubChem | 167693 |
Nom IUPAC | diazométhyl(triméthyl)silane |
SMILES | C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10356294
|
Thermo Scientific Acros
397620050 |
5 mL | Flacon en verre | N/A | |||||
10633975
|
Thermo Scientific Acros
397620250 |
25 mL | Flacon en verre | N/A | |||||
10492694
|
Thermo Scientific Acros
397621000 |
100 mL | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylationIdentifiants chimiques
18107-18-1, 60-29-7 | |
114.23 | |
ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N | |
167693 | |
C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-] |
C4H10N2Si | |
MFCD00053946 | |
trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4 | |
diazométhyl(triméthyl)silane |
Spécification
(Trimethylsilyl)diazomethane | |
18107-18-1, 60-29-7 | |
32.64, 71.81 | |
0.7700g/mL | |
C4H10N2Si | |
0.77 | |
ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N | |
diazométhyl(triméthyl)silane | |
167693 | |
Cristaux ou poudre cristalline |
Approx. 2M solution in diethyl ether | |
28.19, 67.36 | |
Blanc | |
−35°C | |
MFCD00053946 | |
trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4 | |
C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-] | |
114.23 | |
114.23 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
May cause drowsiness or dizziness.
May cause cancer.
Harmful if swallowed.
Fatal if inhaled.
Extremely flammable liquid and vapor.
May form explosive peroxides.
Repeated exposure may cause skin d
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Obtain special instructions before use.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
GHS Signal Word: Danger
- (Trimethylsilyl)diazomethane, ca. 2M solution in diethylether
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H330-Mortel par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.