Learn More
(Triméthylsilyl)diazométhane, environ 2 M de solution dans de l’éther diéthylique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10492694
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18107-18-1, 60-29-7
Formule moléculaire C4H10N2Si
Poids moléculaire (g/mol) 114.23
Numéro MDL MFCD00053946
Clé InChI ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4
CID PubChem 167693
Nom IUPAC diazométhyl(triméthyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
Spécification
Nom chimique ou matériau (Trimethylsilyl)diazomethane
Note relative au nom Approx. 2M solution in diethyl ether
% min. CAS 28.19, 67.36
% max. CAS 32.64, 71.81
Couleur Blanc
Densité 0.7700g/mL
Point d’éclair −35°C
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.77
Poids de la formule 114.23
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (Trimethylsilyl)diazomethane, ca. 2M solution in diethylether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.