Learn More
Cyanure de triméthylsilyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
48.30€ - 1870.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7677-24-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H9NSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 99.21 |
Numéro MDL | MFCD00001765 |
Clé InChI | LEIMLDGFXIOXMT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trimethylsilyl cyanide, cyanotrimethylsilane, trimethylsilanecarbonitrile, trimethylsilylcyanide, silanecarbonitrile, trimethyl, trimethylsilylnitrile, tmscn, trimethyl silane cyanide, trimethylsilylcarbonitrile, tms cyanide |
CID PubChem | 82115 |
Nom IUPAC | trimethylsilanecarbonitrile |
SMILES | C[Si](C)(C)C#N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10582601
|
Thermo Scientific Acros
199560050 |
5 g | Flacon en verre |
48.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10666052
|
Thermo Scientific Acros
199560250 |
25 g | Flacon en verre |
154.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10543124
|
Thermo Scientific Acros
199561000 |
100 g | Flacon en verre |
484.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11965811
|
Thermo Scientific Acros
199565000 |
500 g | Flacon en verre |
1870.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-XIdentifiants chimiques
7677-24-9 | |
99.21 | |
LEIMLDGFXIOXMT-UHFFFAOYSA-N | |
82115 | |
C[Si](C)(C)C#N |
C4H9NSi | |
MFCD00001765 | |
trimethylsilyl cyanide, cyanotrimethylsilane, trimethylsilanecarbonitrile, trimethylsilylcyanide, silanecarbonitrile, trimethyl, trimethylsilylnitrile, tmscn, trimethyl silane cyanide, trimethylsilylcarbonitrile, tms cyanide | |
trimethylsilanecarbonitrile |
Spécification
114.0°C to 117.0°C | |
11.0°C | |
97.5% min. (GC) | |
(CH3)3SiCN | |
04,542; 05,720; 06,632; 07,397; 08,133; 09,127; 10,112; 11,147; 12,148; 13,87; 14,107; 15,102; 17,89; 01,979; 04,418; 06,503; 08,433 | |
trimethylsilyl cyanide, cyanotrimethylsilane, trimethylsilanecarbonitrile, trimethylsilylcyanide, silanecarbonitrile, trimethyl, trimethylsilylnitrile, tmscn, trimethyl silane cyanide, trimethylsilylcarbonitrile, tms cyanide | |
LEIMLDGFXIOXMT-UHFFFAOYSA-N | |
trimethylsilanecarbonitrile | |
82115 | |
98% | |
0.744 |
Trimethylsilyl cyanide | |
7677-24-9 | |
C4H9NSi | |
MFCD00001765 | |
1°C | |
Solubility in water: reacts | |
C[Si](C)(C)C#N | |
99.21 | |
99.21 | |
1.3880 to 1.3920 | |
0.7440g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par inhalation.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Mortel par contact cutané.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques.
Déclaration GHS P
Éviter le rejet dans l’environnement.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-657-3
- Isopropylmagnesium bromide, 3M solution in 2-Methyltetrahydrofuran
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
RUO – Research Use Only