Learn More
Cyanure de triméthylsilyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 114.0°C to 117.0°C |
Nom chimique ou matériau | Trimethylsilyl cyanide |
Point de fusion | 11.0°C |
Quantité | 500 g |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Formule linéaire | (CH3)3SiCN |
Fieser | 04,542; 05,720; 06,632; 07,397; 08,133; 09,127; 10,112; 11,147; 12,148; 13,87; 14,107; 15,102; 17,89; 01,979; 04,418; 06,503; 08,433 |
Point d’éclair | 1°C |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: reacts. |
Poids de la formule | 99.21 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Trimethylsilyl cyanide
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.