Learn More
Triméthylhydroquinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
38.39€ - 113.57€
Identifiants chimiques
CAS | 700-13-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H12O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 152.193 |
Numéro MDL | MFCD00002346 |
Clé InChI | AUFZRCJENRSRLY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trimethylhydroquinone, 2,3,5-trimethylhydroquinone, 1,4-benzenediol, 2,3,5-trimethyl, pseudocumohydroquinone, psi-cumohydroquinone, 2,3,6-trimethylhydroquinone, 2,3,5-trimethyl-benzene-1,4-diol, hydroquinone, trimethyl, 2,3,5-trimethyl-1,4-benzenediol, .psi.-cumohydroquinone |
CID PubChem | 12785 |
Nom IUPAC | 2,3,5-triméthylbenzène-1,4-diol |
SMILES | CC1=CC(=C(C(=C1O)C)C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11429857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22819.22 |
100 g |
38.39€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11439857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22819.36 |
500 g |
113.57€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Trimethylhydroquinone is used for synthesizing vitamin E and used as medical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe triméthylhydroquinone est utilisé pour synthétiser la vitamine E et sert d’intermédiaire médical.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2 g/l à 20°C.
Remarques
Stocker au frais et au sec dans un contenant scellé. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
700-13-0 | |
152.193 | |
AUFZRCJENRSRLY-UHFFFAOYSA-N | |
12785 | |
CC1=CC(=C(C(=C1O)C)C)O |
C9H12O2 | |
MFCD00002346 | |
trimethylhydroquinone, 2,3,5-trimethylhydroquinone, 1,4-benzenediol, 2,3,5-trimethyl, pseudocumohydroquinone, psi-cumohydroquinone, 2,3,6-trimethylhydroquinone, 2,3,5-trimethyl-benzene-1,4-diol, hydroquinone, trimethyl, 2,3,5-trimethyl-1,4-benzenediol, .psi.-cumohydroquinone | |
2,3,5-triméthylbenzène-1,4-diol |
Spécification
Trimethylhydroquinone | |
169°C to 174°C | |
C9H12O2 | |
UN3077 | |
trimethylhydroquinone, 2,3,5-trimethylhydroquinone, 1,4-benzenediol, 2,3,5-trimethyl, pseudocumohydroquinone, psi-cumohydroquinone, 2,3,6-trimethylhydroquinone, 2,3,5-trimethyl-benzene-1,4-diol, hydroquinone, trimethyl, 2,3,5-trimethyl-1,4-benzenediol, .psi.-cumohydroquinone | |
CC1=CC(=C(C(=C1O)C)C)O | |
152.193 | |
152.2 |
700-13-0 | |
140°C (284°F) | |
MFCD00002346 | |
1909183 | |
AUFZRCJENRSRLY-UHFFFAOYSA-N | |
2,3,5-triméthylbenzène-1,4-diol | |
12785 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H332-H317-H335-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif par inhalation.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'rtecsNumber' : MX7820000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Trimethylhydroquinone
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Trimethylhydroquinon
RUO – Research Use Only