Learn More
Triméthylhydroquinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439857
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Trimethylhydroquinone is used for synthesizing vitamin E and used as medical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le triméthylhydroquinone est utilisé pour synthétiser la vitamine E et sert d’intermédiaire médical.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2 g/l à 20°C.
Remarques
Stocker au frais et au sec dans un contenant scellé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 700-13-0
Formule moléculaire C9H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.193
Numéro MDL MFCD00002346
Clé InChI AUFZRCJENRSRLY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylhydroquinone, 2,3,5-trimethylhydroquinone, 1,4-benzenediol, 2,3,5-trimethyl, pseudocumohydroquinone, psi-cumohydroquinone, 2,3,6-trimethylhydroquinone, 2,3,5-trimethyl-benzene-1,4-diol, hydroquinone, trimethyl, 2,3,5-trimethyl-1,4-benzenediol, .psi.-cumohydroquinone
CID PubChem 12785
Nom IUPAC 2,3,5-triméthylbenzène-1,4-diol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1O)C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylhydroquinone
Point de fusion 169°C to 174°C
Point d’éclair 140°C (284°F)
Quantité 500 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1909183
Informations sur la solubilité Soluble in water (2g/L @ 20°C.
Poids de la formule 152.2
Pourcentage de pureté 98%