Learn More
(Trifluorométhyl)triméthylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
50.70€ - 332.00€
Identifiants chimiques
CAS | 81290-20-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H11F3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 156.22 |
Numéro MDL | MFCD00145454 |
Clé InChI | MTYSDPUZDZURPP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trifluoromethyl trimethylsilane, trimethyl trifluoromethyl silane, trifluoromethyltrimethylsilane, ruppert's reagent, tms-cf3, tfmtms, silane, trimethyl trifluoromethyl, unii-a009786qpj, trimethylsilyl trifluoromethane, ruppert-prakash reagent |
CID PubChem | 552549 |
Nom IUPAC | tert-butyl(trifluoromethyl)silane |
SMILES | CC(C)(C)[SiH2]C(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11434237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20347.03 |
1 g |
50.70€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11444237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20347.06 |
5 g |
110.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11454237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20347.14 |
25 g |
332.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is employed as a valuable reagent for trifluoromethylation of electrophilic substrates. It is also use an the nucleophilic addition of the trifluoromethyl group to aldehydes and ketones. It generates trifluoromethide with catalytic amounts of F- (TBAF or CsF) and reacts with carbonyl compounds to produce trifluoromethylated alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé comme réactif précieux pour la trifluorométhylation des substrats électrophiles. On l’utilise également pour l’addition nucléophile du groupe trifluorométhyle aux aldéhydes et cétones. Il génère du trifluorométhane avec des quantités catalytiques de F- (TBAF ou CsF) et réagit avec les composés carbonylés pour produire des alcools trifluorométhylés.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le tétrahydrofurane, l’éther, le dichlorométhane, les hydrocarbures aromatiques et aliphatiques. Soluble dans l’eau (avec des fumées blanches).
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’eau / l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
Identifiants chimiques
81290-20-2 | |
156.22 | |
MTYSDPUZDZURPP-UHFFFAOYSA-N | |
552549 | |
CC(C)(C)[SiH2]C(F)(F)F |
C5H11F3Si | |
MFCD00145454 | |
trifluoromethyl trimethylsilane, trimethyl trifluoromethyl silane, trifluoromethyltrimethylsilane, ruppert's reagent, tms-cf3, tfmtms, silane, trimethyl trifluoromethyl, unii-a009786qpj, trimethylsilyl trifluoromethane, ruppert-prakash reagent | |
tert-butyl(trifluoromethyl)silane |
Spécification
54°C to 55°C | |
81290-20-2 | |
(CH3)3SiCF3 | |
UN1993 | |
−10°C (14°F) | |
Soluble in alcohol,THF,ether,dichloromethane,aromatic and aliphatic hydrocarbons. Soluble in water(with white smokes). | |
CC(C)(C)[SiH2]C(F)(F)F | |
156.22 | |
142.2 | |
1.3305 | |
0.962 |
(Trifluoromethyl)trimethylsilane | |
C5H11F3Si | |
MFCD00145454 | |
4241868 | |
trifluoromethyl trimethylsilane, trimethyl trifluoromethyl silane, trifluoromethyltrimethylsilane, ruppert's reagent, tms-cf3, tfmtms, silane, trimethyl trifluoromethyl, unii-a009786qpj, trimethylsilyl trifluoromethane, ruppert-prakash reagent | |
MTYSDPUZDZURPP-UHFFFAOYSA-N | |
tert-butyl(trifluoromethyl)silane | |
552549 | |
98% | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only