Learn More
(Trifluorométhyl)triméthylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
It is employed as a valuable reagent for trifluoromethylation of electrophilic substrates. It is also use an the nucleophilic addition of the trifluoromethyl group to aldehydes and ketones. It generates trifluoromethide with catalytic amounts of F- (TBAF or CsF) and reacts with carbonyl compounds to produce trifluoromethylated alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme réactif précieux pour la trifluorométhylation des substrats électrophiles. On l’utilise également pour l’addition nucléophile du groupe trifluorométhyle aux aldéhydes et cétones. Il génère du trifluorométhane avec des quantités catalytiques de F- (TBAF ou CsF) et réagit avec les composés carbonylés pour produire des alcools trifluorométhylés.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le tétrahydrofurane, l’éther, le dichlorométhane, les hydrocarbures aromatiques et aliphatiques. Soluble dans l’eau (avec des fumées blanches).
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’eau / l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
Il est utilisé comme réactif précieux pour la trifluorométhylation des substrats électrophiles. On l’utilise également pour l’addition nucléophile du groupe trifluorométhyle aux aldéhydes et cétones. Il génère du trifluorométhane avec des quantités catalytiques de F- (TBAF ou CsF) et réagit avec les composés carbonylés pour produire des alcools trifluorométhylés.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le tétrahydrofurane, l’éther, le dichlorométhane, les hydrocarbures aromatiques et aliphatiques. Soluble dans l’eau (avec des fumées blanches).
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’eau / l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 54°C to 55°C |
Nom chimique ou matériau | (Trifluoromethyl)trimethylsilane |
Quantité | 5 g |
Formule linéaire | (CH3)3SiCF3 |
Numéro UN | UN1993 |
Beilstein | 4241868 |
Point d’éclair | −10°C (14°F) |
Informations sur la solubilité | Soluble in alcohol,THF,ether,dichloromethane,aromatic and aliphatic hydrocarbons. Soluble in water(with white smokes). |
Poids de la formule | 142.2 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- (Trifluoromethyl)trimethylsilane
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Trifluoromethyltrimethylsilane