Learn More
Chlorure de trifluorométhanesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
70.80€ - 739.00€
Identifiants chimiques
CAS | 421-83-0 |
---|---|
Formule moléculaire | CClF3O2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 168.51 |
Numéro MDL | MFCD00007451 |
Clé InChI | GRGCWBWNLSTIEN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trifluoromethanesulphonyl chloride, triflyl chloride, methanesulfonyl chloride, trifluoro, trifluoromethanesulfonylchloride, trifluoro-methanesulfonyl chloride, methanesulfonylchloride, trifluoro, trifluoromethylsulfonyl chloride, triflic chloride, pfc-msc, cf3so2cl |
CID PubChem | 79000 |
Nom IUPAC | trifluoromethanesulfonyl chloride |
SMILES | FC(F)(F)S(Cl)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11420407
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21774.06 |
5 g |
70.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11430407
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21774.14 |
25 g |
237.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11440407
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21774.22 |
100 g |
739.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ru(II) complex-catalyzed trifluoromethylating agent for aromatics and alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsAgent trifluorométhylant catalysé par complexe RU(II) pour les aromatiques et les alcènes.
Solubilité
Il s’hydrolyse au contact de l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’eau/de l’humidité, de la chaleur et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
421-83-0 | |
168.51 | |
GRGCWBWNLSTIEN-UHFFFAOYSA-N | |
79000 | |
FC(F)(F)S(Cl)(=O)=O |
CClF3O2S | |
MFCD00007451 | |
trifluoromethanesulphonyl chloride, triflyl chloride, methanesulfonyl chloride, trifluoro, trifluoromethanesulfonylchloride, trifluoro-methanesulfonyl chloride, methanesulfonylchloride, trifluoro, trifluoromethylsulfonyl chloride, triflic chloride, pfc-msc, cf3so2cl | |
trifluoromethanesulfonyl chloride |
Spécification
Trifluoromethanesulfonyl chloride | |
1.593 | |
Pungent | |
1.334 | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
Hydrolyzes with water. | |
FC(F)(F)S(Cl)(=O)=O | |
168.51 | |
168.52 |
421-83-0 | |
32°C | |
CClF3O2S | |
MFCD00007451 | |
1812016 | |
trifluoromethanesulphonyl chloride, triflyl chloride, methanesulfonyl chloride, trifluoro, trifluoromethanesulfonylchloride, trifluoro-methanesulfonyl chloride, methanesulfonylchloride, trifluoro, trifluoromethylsulfonyl chloride, triflic chloride, pfc-msc, cf3so2cl | |
GRGCWBWNLSTIEN-UHFFFAOYSA-N | |
trifluoromethanesulfonyl chloride | |
79000 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 207-009-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only