Learn More
Chlorure de trifluorométhanesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11440407
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Ru(II) complex-catalyzed trifluoromethylating agent for aromatics and alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Agent trifluorométhylant catalysé par complexe RU(II) pour les aromatiques et les alcènes.
Solubilité
Il s’hydrolyse au contact de l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’eau/de l’humidité, de la chaleur et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 421-83-0
Formule moléculaire CClF3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 168.51
Numéro MDL MFCD00007451
Clé InChI GRGCWBWNLSTIEN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoromethanesulphonyl chloride, triflyl chloride, methanesulfonyl chloride, trifluoro, trifluoromethanesulfonylchloride, trifluoro-methanesulfonyl chloride, methanesulfonylchloride, trifluoro, trifluoromethylsulfonyl chloride, triflic chloride, pfc-msc, cf3so2cl
CID PubChem 79000
Nom IUPAC chlorure de trifluorométhanesulfonyle
SMILES FC(F)(F)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoromethanesulfonyl chloride
Densité 1.593
Point d’ébullition 32°C
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.334
Quantité 100 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1812016
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes with water.
Poids de la formule 168.52
Pourcentage de pureté 98%